1150513
USP
Cromolyn Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1,3-Bis(2-acetyl-3-hydroxyphenoxy)propan-2-ol
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
cromolyn
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O(CC(O)COc2c(c(ccc2)O)C(=O)C)c1c(c(ccc1)O)C(=O)C
InChI
1S/C19H20O7/c1-11(20)18-14(23)5-3-7-16(18)25-9-13(22)10-26-17-8-4-6-15(24)19(17)12(2)21/h3-8,13,22-24H,9-10H2,1-2H3
RUOPAUDVYRHXDB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)