Documenti fondamentali
1140270
USP
Clomipramine Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3-(3,7-Dichloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrochloride
Scegli un formato
15 MG
CHF 1’250.00
CHF 1’250.00
Spedizione prevista il13 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
15 MG
CHF 1’250.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H22Cl2N2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
385.76
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 1’250.00
Spedizione prevista il13 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
clomipramine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Clomipramine Related Compound D USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Clomipramine Hydrochloride
  • Clomipramine Hydrochloride Capsules
  • Clomipramine Compounded Oral Suspension, Veterinary
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)