Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
cimifugin
packaging
pkg of 15 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[o]1c2c([c](cc1CO)=O)c(c3c(c2)O[C@@H](C3)C(O)(C)C)OC
InChI
1S/C16H18O6/c1-16(2,19)13-5-9-11(22-13)6-12-14(15(9)20-3)10(18)4-8(7-17)21-12/h4,6,13,17,19H,5,7H2,1-3H3/t13-/m0/s1
InChI key
ATDBDSBKYKMRGZ-ZDUSSCGKSA-N
General description
Application
- Siler Root
- Siler Root Dry Extract
- Siler Root Powder
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description phyproof® Reference Substance | description phyproof® Reference Substance | description ≥95% (HPLC) |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade primary reference standard | grade primary reference standard | grade - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| packaging pkg of 15 mg | packaging - | packaging - | packaging - |
| agency USP | agency - | agency - | agency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cimifugin
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?