Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
200 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 646.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
theophylline
packaging
pkg of 200 mg
manufacturer/tradename
USP
mp
290 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
15-25°C
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2nc(Cl)[nH]c2C1=O
InChI
1S/C7H7ClN4O2/c1-11-4-3(9-6(8)10-4)5(13)12(2)7(11)14/h1-2H3,(H,9,10)
InChI key
RYIGNEOBDRVTHA-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Also, for use with USP monographs such as:
- Dimenhydrinate
- Dimenhydrinate Tablets
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | ||
|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description pharmaceutical secondary standard, certified reference material | description anhydrous, ≥99%, powder |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) - |
| format neat | format - | format - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade anhydrous |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| packaging pkg of 200 mg | packaging pkg of 50 mg | packaging - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?