Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
20 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1000.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
chicoric acid
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=CC=C(/C=C/C(O[C@@H](C(O)=O)[C@H](C(O)=O)OC(/C=C/C2=CC(O)=C(O)C=C2)=O)=O)C=C1O
InChI
1S/C22H18O12/c23-13-5-1-11(9-15(13)25)3-7-17(27)33-19(21(29)30)20(22(31)32)34-18(28)8-4-12-2-6-14(24)16(26)10-12/h1-10,19-20,23-26H,(H,29,30)(H,31,32)/b7-3+,8-4+/t19-,20-/m1/s1
InChI key
YDDGKXBLOXEEMN-IABMMNSOSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Echinacea angustifolia
- Echinacea pallida
- Echinacea purpurea Aerial Parts
- Echinacea purpurea Root
- Echinacea Species Dry Extract Capsules
- Echinacea Species Dry Extract Tablets
- Echinacea Species Powder Capsules
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥95% (HPLC) | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description phyproof® Reference Substance |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard | grade primary reference standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename PhytoLab |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) food and beverages |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| API family chicoric acid | API family - | API family aristolochia | API family - |
| agency USP | agency - | agency - | agency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chicoric Acid
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?