1098173
USP
Ceftizoxime
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ceftizoxime
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[s]1c(ncc1\C(=N/OC)\C(=N\[C@H]2[C@H]3SCC=C(N3C2=O)C(=O)O)\[O-])N
InChI
1S/C13H13N5O5S2.Na/c1-23-17-7(6-4-15-13(14)25-6)9(19)16-8-10(20)18-5(12(21)22)2-3-24-11(8)18;/h2,4,8,11H,3H2,1H3,(H2,14,15)(H,16,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/b17-7+;/t8-,11-;/m1./s1
TVOQBZFDOHZOGA-GIXFXUBFSA-M
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Ceftizoxime for Injection
- Ceftizoxime Injection
- Ceftizoxime Sodium
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)