1096611
USP
Carmellose
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
CM-Cellulose, Carboxymethyl cellulose
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
carmellose
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4)
VJHCJDRQFCCTHL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1