1081842
USP
2,3-Butanedithiol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2,3-Dimercaptobutane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Densità del vapore
>1 (vs air)
Famiglia di API
2,3-butanedithiol
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.5194 (lit.)
P. eboll.
86-87 °C/50 mmHg (lit.)
Densità
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(S)C(C)S
InChI
1S/C4H10S2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3
TWWSEEHCVDRRRI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
52 °C - closed cup