Vai a
1075203
USP
Bis(2-ethylhexyl) maleate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
2 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’300.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O2CCH=CHCO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
340.50
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
CHF 1’300.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
bis(2-ethylhexyl) maleate
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.455 (lit.)
density
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)\C=C/C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C20H36O4/c1-5-9-11-17(7-3)15-23-19(21)13-14-20(22)24-16-18(8-4)12-10-6-2/h13-14,17-18H,5-12,15-16H2,1-4H3/b14-13-
InChI key
ROPXFXOUUANXRR-YPKPFQOOSA-N
General description
Bis(2-ethylhexyl) maleate is a maleate monomer used in polymerization.
Application
Bis(2-ethylhexyl) maleate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
476129PHR1456525197
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
format
neat
format
-
format
neat
format
-
refractive index
n20/D 1.455 (lit.)
refractive index
n20/D 1.455 (lit.)
refractive index
n20/D 1.455 (lit.)
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
density
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bis(2-ethylhexyl) maleate
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney,Liver
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
365.0 °F - closed cup
flash_point_c
185 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)