Documenti fondamentali
1059069
USP
Benzphetamine Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Scegli un formato
25 MG
CHF 750.00
CHF 750.00
Spedizione prevista il17 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
CHF 750.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 750.00
Spedizione prevista il17 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
benzphetamine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Benzphetamine Related Compound F USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Benzphetamine Hydrochloride
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)