1.50832
LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Sinonimo/i:
TM=["LiChrospher"] C8 TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
Scegli un formato
CHF 708.00
Spedizione prevista il29 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 708.00
Spedizione prevista il29 aprile 2025
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) LiChroCART™ 250-4, suitable for HPLC
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L7
Nome Commerciale
LiChrospher®
Caratteristiche
endcapped: no
Grado di funzionalizzazione
12.5% Carbon loading
Parametri
250 bar pressure
60 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Lungh. × diam. int. colonna
25 cm × 4 mm
Area superficiale
350 m2/g
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C8 bonding phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Categorie correlate
Descrizione generale
Risultati analitici
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 50000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): 0.8 - 2.0
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13