1050009
USP
Benoxinate hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-(Diethylamino)ethyl 4-amino-3-butoxybenzoate hydrochloride, 4-Amino-3-butoxybenzoic acid diethylaminoethyl ester, Oxybuprocaine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
benoxinate
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Cl[H].CCCCOc1cc(ccc1N)C(=O)OCCN(CC)CC
InChI
1S/C17H28N2O3.ClH/c1-4-7-11-21-16-13-14(8-9-15(16)18)17(20)22-12-10-19(5-2)6-3;/h8-9,13H,4-7,10-12,18H2,1-3H3;1H
PRGUDWLMFLCODA-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3