Documenti fondamentali
1046125
USP
Azorubine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-3-(4-sulfo-1-naphthalenyl)azo-1-naphthalemesulfonic acid disodium
Scegli un formato
50 MG
CHF 665.00
CHF 665.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 665.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H12N2Na2O7S2
Peso molecolare:
502.43
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 665.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Famiglia di API
azorubine
Confezionamento
pkg of 50 mg
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Applicazioni
Azorubine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Altre note
Sales restrictions may apply.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)