Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
200 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 464.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
aspartame
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
COC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O
InChI
1S/C14H18N2O5/c1-21-14(20)11(7-9-5-3-2-4-6-9)16-13(19)10(15)8-12(17)18/h2-6,10-11H,7-8,15H2,1H3,(H,16,19)(H,17,18)/t10-,11-/m0/s1
InChI key
IAOZJIPTCAWIRG-QWRGUYRKSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥98%, FG | description ≥98% | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade Halal, Kosher, FG | grade - | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM |
| format neat | format - | format - | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) flavors and fragrances | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| agency USP | agency - | agency - | agency - |
| API family aspartame | API family - | API family - | API family aspartame |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aspartame
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?