1043149
USP
Ascorbyl Stearate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
L-Ascorbic acid 6-stearate, 6-O-Stearyl-L-ascorbic acid, L-Ascorbyl 6-octadecanoate, Ascorbyl stearate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
USP
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
(Pharmaceutical small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C24H42O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(26)30-18-19(25)23-21(27)22(28)24(29)31-23/h19,23,25,28-29H,2-18H2,1H3
NRHBEGWPKVFGRH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)