1040854
USP
Apocarotenal
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
trans-β-Apo-8′-carotenal, Apocarotenal
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
apocarotenal
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[H]C(=O)\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C30H40O/c1-24(13-8-9-14-25(2)16-11-18-27(4)23-31)15-10-17-26(3)20-21-29-28(5)19-12-22-30(29,6)7/h8-11,13-18,20-21,23H,12,19,22H2,1-7H3/b9-8+,15-10+,16-11+,21-20+,24-13+,25-14+,26-17+,27-18+
DFMMVLFMMAQXHZ-DOKBYWHISA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Astaxanthin Esters
- Astaxanthin Esters Capsules
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
WGK 2