Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
250 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1300.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
3.22 (185 °C, vs air)
vapor pressure
0.7 mmHg ( 25 °C)
API family
aniline
autoignition temp.
1139 °F
expl. lim.
11 %
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.586 (lit.)
bp
184 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
density
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
InChI key
PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description ReagentPlus®, 99% | description analytical standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - | grade analytical standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| format neat | format - | format - | format neat |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) - | application(s) environmental |
| refractive index n20/D 1.586 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.586 (lit.) | refractive index n20/D 1.586 |
| mp −6 °C (lit.) | mp - | mp −6 °C (lit.) | mp −6 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aniline
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Blood
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
70 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?