Documenti fondamentali
1033247
USP
Ampicillin System Suitability Mixture
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Scegli un formato
10 MG
CHF 1’170.00
CHF 1’170.00
Spedizione prevista il13 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 1’170.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 1’170.00
Spedizione prevista il13 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ampicillin
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
mixture
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Ampicillin System Suitability Mixture USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Ampicillin
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)