Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 683.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
amaranth
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1c2c(c(cc1)N=Nc3c4c(cc(c3O)[S](=O)(=O)[O-])cc(cc4)[S](=O)(=O)[O-])cccc2
InChI
1S/C20H14N2O10S3.3Na/c23-20-18(35(30,31)32)10-11-9-12(33(24,25)26)5-6-13(11)19(20)22-21-16-7-8-17(34(27,28)29)15-4-2-1-3-14(15)16;;;/h1-10,23H,(H,24,25,26)(H,27,28,29)(H,30,31,32);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
WLDHEUZGFKACJH-UHFFFAOYSA-K
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | ||
|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description analytical standard | description Dye content 85-95 % |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard | grade - |
| format neat | format neat | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) cleaning products | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. room temp |
| agency USP | agency - | agency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amaranth
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?