Documenti fondamentali
Z226114
Spherisorb® CN HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
agenzia
suitable for USP L10
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Spherisorb®
Caratteristiche
endcapped: no
Produttore/marchio commerciale
Spherisorb®
Grado di funzionalizzazione
3.1% Carbon loading
Parametri
20-45 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matrice
cyanopropyl
Gruppo funzionale matrice
cyano phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
80 Å
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Spherisorb is a registered trademark of Waters
Precolonna
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)