Y0002373
Mirabegron impurity B
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(αR)-α-[[[2-(4-Aminophenyl)ethyl]amino]methyl]benzenemethanol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
mirabegron
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
N(C[C@H](O)c2ccccc2)CCc1ccc(cc1)N
InChI
1S/C16H20N2O/c17-15-8-6-13(7-9-15)10-11-18-12-16(19)14-4-2-1-3-5-14/h1-9,16,18-19H,10-12,17H2/t16-/m0/s1
TUAHDMSPHZSMQN-INIZCTEOSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)