Y0002254
Teriflunomide impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
teriflunomide
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)