Y0002126
Vincamine for system suitability
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Vincamine
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
vinca minor
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
232 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC[C@@]12CCCN3CCc4c(C13)n(c5ccccc45)[C@](O)(C2)C(=O)OC
InChI
1S/C21H26N2O3/c1-3-20-10-6-11-22-12-9-15-14-7-4-5-8-16(14)23(17(15)18(20)22)21(25,13-20)19(24)26-2/h4-5,7-8,18,25H,3,6,9-13H2,1-2H3/t18-,20+,21+/m1/s1
RXPRRQLKFXBCSJ-GIVPXCGWSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)