Documenti fondamentali
Y0002125
Alfacalcidol for system suitability A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1α-Hydroxyvitamin D3, 1α-Hydroxycholecalciferol, Alfacalcidol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H44O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
400.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Famiglia di API
alfacalcidol
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)C[C@H](O)C3=C
InChI
1S/C27H44O2/c1-18(2)8-6-9-19(3)24-13-14-25-21(10-7-15-27(24,25)5)11-12-22-16-23(28)17-26(29)20(22)4/h11-12,18-19,23-26,28-29H,4,6-10,13-17H2,1-3,5H3/b21-11+,22-12-/t19-,23-,24-,25+,26+,27-/m1/s1
OFHCOWSQAMBJIW-AVJTYSNKSA-N
Informazioni sul gene
human ... VDR(7421)
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Alfacalcidol for system suitability A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Azioni biochim/fisiol
Synthetic vitamin D3 analog that is metabolized to 1,25-dihydroxycholecalciferol. Inhibits bone resorption and stimulates bone formation. Supresses parathyroid hormone secretion by bovine parathyroid cells.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)