Documenti fondamentali
Y0002123
Benzydamine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-Benzyl-3-(3-[dimethylamino]propoxy)-1H-indazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H23N3O · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
345.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Famiglia di API
benzydamine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CN(C)CCCOc1nn(Cc2ccccc2)c3ccccc13
InChI
1S/C19H23N3O.ClH/c1-21(2)13-8-14-23-19-17-11-6-7-12-18(17)22(20-19)15-16-9-4-3-5-10-16;/h3-7,9-12H,8,13-15H2,1-2H3;1H
HNNIWKQLJSNAEQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Benzydamine hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)