Documenti fondamentali
SU860157
Supelco
Screw cap (open-top), 9 mm thread, with liner
blue polypropylene screw cap (open-top), PTFE/red rubber septum
About This Item
Codice UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
PTFE/red rubber septum
blue polypropylene screw cap (open-top)
white PTFE face
Durezza
45 (Durometer: shore A)
Confezionamento
pkg of 1 × 1000 ea (SU860157)
Disponibilità
not available in USA
D.E. × alt. × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Spessore setto
1.0 mm
Raccordi
for 9 mm short thread
Descrizione generale
Pre-assembled 9 mm polypropylene hole-cap, with septum.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)