Documenti fondamentali
SU860124
Supelco
Short thread screw cap, 9 mm thread, with liner
Ultra-clean, red polypropylene (6 mm center hole)
About This Item
Codice UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiali
red PTFE/white silicone
red polypropylene (6 mm center hole)
Caratteristiche
Ultra-clean
Durezza
55 (Durometer: shore A)
Confezionamento
pkg of 1000 ea
diam. × spessore
9 mm × 1.0 mm
Raccordi
thread for 9 mm (short thread)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)