SU860107
Vial Rack for SPME
Acrylic Vial Rack for SPME Vial, L × W × H 160 mm × 160 mm × 30 mm, 25 cavities, cavity diam. 24 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Prodotti consigliati
Materiali
clear acrylic
Caratteristiche
25 cavities
Confezionamento
pkg of 1 ea
Lungh. × Largh. × Alt.
160 mm × 160 mm × 30 mm
Diam. cavità
24 mm
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)