Documenti fondamentali
SU860058
Supelco
Crimp top microvial, requiring a 8 mm seal
volume 0.6 mL, clear glass vial (conical), O.D. × H 7 mm × 40 mm, pkg of × 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
clear glass vial (conical)
glass
Confezionamento
pkg of × 100 ea
D.E. × alt.
7 mm × 40 mm
Volume
0.6 mL
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)