Merck
Crimp top microvial, requiring a 8 mm seal volume 0.6 mL, amber glass vial, O.D. × H 7 mm × 30 mm , conical, pkg of 200 ea
Crimp top microvial, requiring a 8 mm seal
Crimp top microvial, requiring a 8 mm seal volume 0.6 mL, amber glass vial, O.D. × H 7 mm × 30 mm , conical, pkg of 200 ea
Products
Categoria del prodotto
Marchio
Diam. est. (mm)
Volume (mL)
Compatibilità
Tipo di chiusura
Colore
Materiale del flaconcino
Colore del flaconcino