Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 147.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
certified reference material
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description Fuel Blend 3 for 22.7 mm (20/80%v/v), certified reference material | description Fuel Blend 4 for 25.8 mm (15/85%v/v), certified reference material | description Fuel Blend 2 for 20.2 mm (25/75%v/v), certified reference material | description Fuel Blend 7 for 42.8 mm (0/100%v/v), certified reference material |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Smoke Point Reference Fuel Blend
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto di infiammabilità (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
-12 °C - closed cup
Che succede?
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?