Merck
SPRF7
Smoke Point Reference Fuel Blend
Fuel Blend 7 for 42.8 mm (0/100%v/v), certified reference material
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
certified reference material
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Smoke Point Reference Fuel Blend
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
-12 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)