Documenti fondamentali
SAAR5046200
Potassium oxalate monohydrate
univAR
Sinonimo/i:
Ethanedioic acid, Oxalic acid potassium salt
About This Item
Formula condensata:
(COOK)2 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.23
Beilstein:
3752576
Numero MDL:
Nome Commerciale
univAR
Confezionamento
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5046200EM)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2K.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;2*+1;/p-2
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Analysed reagent
For laboratory use only
Note legali
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)