Documenti fondamentali
SAAR5045020
Ioduro di potassio
univAR
About This Item
Formula condensata:
KI
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Tensione di vapore
1 mmHg ( 745 °C)
Nome Commerciale
univAR
Confezionamento
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5045020EM)
Punto di fusione
681 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Analysed reagent
For laboratory use only
Note legali
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)