Key Documents
SAAR4164080
Metanolo
univAR
Sinonimo/i:
Alcol metilico
About This Item
Formula condensata:
CH3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
32.04
Beilstein:
1098229
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191601
Densità del vapore
1.11 (vs air)
Tensione di vapore
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
univAR
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
725 °F
Limite di esplosione
36 %
Confezionamento
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR4164080LC)
pkg of 25 L (SAAR4164080ME)
Indice di rifrazione
n20/D 1.329 (lit.)
P. eboll.
64.7 °C (lit.)
Punto di fusione
−98 °C (lit.)
Densità
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Analysed reagent
For laboratory use only
Note legali
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)