Documenti fondamentali
SAAR190888
Buffer solution
pH 5.00±0.02 (20 °C±0.1)
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
Confezionamento
poly bottle of 1 × 1 L (SAAR190888KN)
pH
5.00±0.02 (20 °C±0.1)
Applicazioni
For laboratory use only
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)