Documenti fondamentali
SAAR1724920
Copper(II) sulfate pentahydrate
univAR
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CuO4S·5H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.69
Codice UNSPSC:
12352302
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
univAR
PM
249.69 g/mol
Confezionamento
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR1724920EM)
Densità
2.284 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Cu+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Analysed reagent
For laboratory use only
Note legali
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)