Documenti fondamentali
SAAR1605020
Acido citrico
univAR
About This Item
Formula condensata:
HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.14
Beilstein:
4018641
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Nome Commerciale
univAR
Confezionamento
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR1605020EM)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Analysed reagent
For laboratory use only
Note legali
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
345.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
173.9 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)