Documenti fondamentali
SAAR1461020
Buffer solution
pH 2.00±0.02 (20 °C±0.1)
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
Confezionamento
poly bottle of 1 × 500 mL (SAAR1461020KF)
pH
2.00±0.02 (20 °C±0.1)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Applicazioni
For laboratory use only
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)