Documenti fondamentali
Z231975
Duran® beakers
capacity 250 mL, Tall form
Sinonimo/i:
211163602
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
borosilicate glass 3.3
Caratteristiche
graduations
Produttore/marchio commerciale
DURAN®
Schott
Disponibilità
not available in USA and Canada
Alt. × diam. est.
120 mm × 60 mm
Capacità
250 mL
Descrizione generale
With spout. Meets ISO 3819 and DIN 12331 standards.
Altre note
Browse all glass beakers
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Duran® beakers capacity 2,000 mL, low form
Z231908
Duran® beakers