Documenti fondamentali
SAAR1123300
Ammonium hydrogen difluoride
uniLAB
Sinonimo/i:
Ammonium bifluoride, Etching powder
About This Item
Formula condensata:
NH4HF2
Numero CAS:
Peso molecolare:
57.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome Commerciale
uniLAB
Confezionamento
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR1123300EM)
Punto di fusione
125 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N.F.F
InChI
1S/2FH.H3N/h2*1H;1H3
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Chemically pure
For laboratory use only
Note legali
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)