PS306
4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid
analytical standard
Sinonimo/i:
2,4-DB
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Confezionamento
pkg of 250 mg
Produttore/marchio commerciale
Chem Service, Inc. PS-306
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
118-120 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(=O)CCCOc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C10H10Cl2O3/c11-7-3-4-9(8(12)6-7)15-5-1-2-10(13)14/h3-4,6H,1-2,5H2,(H,13,14)
YIVXMZJTEQBPQO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)