PHR9061
2-Ethylpentanoic acid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
Valproic Acid impurity B (PhEur)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Famiglia di API
valproic acid
Nome Commerciale
TraceCERT®
Forma fisica
liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCC(CC)C(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-6(4-2)7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,8,9)
BAZMYXGARXYAEQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Applicazioni
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)