Documenti fondamentali
PHL83911
10-Shogaol
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
[10]-Shogaol, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-4-tetradecen-3-one, 10-Shogaol
Scegli un formato
5 MG
CHF 461.00
CHF 461.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 461.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H32O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
332.48
Beilstein:
20347696
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 461.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(/C=C\CCCCCCCCC)CCC1=CC=C(O)C(OC)=C1
InChI
1S/C21H32O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-19(22)15-13-18-14-16-20(23)21(17-18)24-2/h11-12,14,16-17,23H,3-10,13,15H2,1-2H3/b12-11-
FADFGCOCHHNRHF-VAWYXSNFSA-N
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: zingiber
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Acido linoleico analytical standard
Supelco
62230
Acido linoleico