Documenti fondamentali
PHL89754
Peonidin 3-glucoside chloride
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Peonidin 3-O-glucoside chloride, 3-(Glucosyloxy)-4′,5,7-trihydroxy-3′-methoxyflavylium chloride, Glucopeonidin chloride
Scegli un formato
5 MG
CHF 436.00
CHF 436.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 436.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H23ClO11
Numero CAS:
Peso molecolare:
498.86
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 436.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Cl-].COc1cc(ccc1O)-c2[o+]c3cc(O)cc(O)c3cc2O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O
InChI
1S/C22H22O11.ClH/c1-30-15-4-9(2-3-12(15)25)21-16(7-11-13(26)5-10(24)6-14(11)31-21)32-22-20(29)19(28)18(27)17(8-23)33-22;/h2-7,17-20,22-23,27-29H,8H2,1H3,(H2-,24,25,26);1H/t17-,18-,19+,20-,22-;/m1./s1
VDTNZDSOEFSAIZ-VXZFYHBOSA-N
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Arshad Mehmood et al.
Combinatorial chemistry & high throughput screening, 23(9), 917-930 (2020-04-29)
The present study was designed to evaluate the xanthine oxidase (XO) inhibitory and antioxidant activities of 30 bioactive compounds present in edible food plants for the possible treatment of hyperuricemia. The XO inhibitory, SO and DPPH radical scavenging activities of