Documenti fondamentali
PHL80225
Petunidin chloride
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3,3′,4‘,5,7-Pentahydroxy 5‘-methoxyflavylium chloride, Petunidol chloride
Scegli un formato
5 MG
CHF 510.00
CHF 510.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 510.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H13ClO7
Numero CAS:
Peso molecolare:
352.72
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 510.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.[o+]1c2c(c(cc(c2)O)O)cc(c1c3cc(c(c(c3)O)[O-])OC)O
InChI
1S/C16H12O7.ClH/c1-22-14-3-7(2-11(19)15(14)21)16-12(20)6-9-10(18)4-8(17)5-13(9)23-16;/h2-6H,1H3,(H4-,17,18,19,20,21);1H
QULMBDNPZCFSPR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)