Documenti fondamentali
PHL89751
Panaxatriol
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(3β,6β,12β,20R)-20,25-epoxydammarane-3,6,12-triol, (3S,5R,6R,8R,9R,10R,12R,13R,14R,17S)-4,4,8,10,14-pentamethyl-17-[(2R)-2,6,6-trimethyloxan-2-yl]-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,6,12-triol
Scegli un formato
10 MG
CHF 324.00
CHF 324.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 324.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H52O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
476.73
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 324.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Stringa SMILE
O1[C@](CCCC1(C)C)([C@@H]2[C@@H]3[C@]([C@]4([C@@H]([C@@]5([C@@H]([C@@H](C4)O)C([C@H](CC5)O)(C)C)C)C[C@H]3O)C)(CC2)C)C
InChI
1S/C30H52O4/c1-25(2)12-9-13-30(8,34-25)18-10-15-28(6)23(18)19(31)16-21-27(5)14-11-22(33)26(3,4)24(27)20(32)17-29(21,28)7/h18-24,31-33H,9-17H2,1-8H3/t18-,19+,20+,21+,22-,23-,24-,27+,28+,29+,30+/m0/s1
QFJUYMMIBFBOJY-UXZRXANASA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: panax
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)