Documenti fondamentali
PHL89722
Lupeol
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
β-Viscol, 20(29)-Lupen-3β-ol, 3β-Hydroxy-20(29)-lupene, Clerodol, Fagarasterol, Lupenol, Monogynol B
Scegli un formato
20 MG
CHF 285.00
CHF 285.00
Spedizione prevista il02 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 MG
CHF 285.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H50O
Numero CAS:
Peso molecolare:
426.72
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 285.00
Spedizione prevista il02 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (GC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
[H]C12CCC3C4(C)CCC(O)C(C)(C)[C@]4([H])CCC3(C)[C@]1(C)CCC5(C)CC[C@H](C(C)=C)[C@]25[H]
InChI
1S/C30H50O/c1-19(2)20-11-14-27(5)17-18-29(7)21(25(20)27)9-10-23-28(6)15-13-24(31)26(3,4)22(28)12-16-30(23,29)8/h20-25,31H,1,9-18H2,2-8H3/t20-,21+,22-,23+,24-,25+,27+,28-,29+,30+/m0/s1
MQYXUWHLBZFQQO-QGTGJCAVSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza sambucus
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)