PHL89379
Limonin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Citrolimonin, Dictamnolactone, Evodin, Limonoic acid 3,19:16,17 dilactone, Obaculactone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
CC1(C)O[C@H]2CC(=O)OC[C@]23[C@H]4CC[C@@]5(C)[C@@H](OC(=O)[C@H]6O[C@@]56[C@]4(C)C(=O)C[C@@H]13)c7ccoc7
InChI
1S/C26H30O8/c1-22(2)15-9-16(27)24(4)14(25(15)12-31-18(28)10-17(25)33-22)5-7-23(3)19(13-6-8-30-11-13)32-21(29)20-26(23,24)34-20/h6,8,11,14-15,17,19-20H,5,7,9-10,12H2,1-4H3/t14-,15-,17-,19-,20+,23-,24-,25+,26+/m0/s1
KBDSLGBFQAGHBE-MSGMIQHVSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)