PHL86736
Sterubin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3′,4′,5-Trihydroxy 7-methoxyflavanone, Eriodictyol 7-methyl ether, Sternbin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
pharmaceutical
Categorie correlate
Descrizione generale
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?